4-Chloro-3-methoxybenzoic acid
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Synoniemen: 4-Chloro-m-anisic acid
OR401000-25G OR401000-5G
APOSOR401000-25GEA 173 EUR
APOSOR401000-25G APOSOR401000-5G
4-Chloro-3-methoxybenzoic acid
4-Chloro-3-methoxybenzoic acid
Formule: C₈H₇ClO₃
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00269640
CAS nummer: 85740-98-3