2-Chloro-3-nitrobenzaldehyde 95%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR401003-1G OR401003-5G
APOSOR401003-1GEA 125 EUR
APOSOR401003-1G APOSOR401003-5G
2-Chloro-3-nitrobenzaldehyde 95%
2-Chloro-3-nitrobenzaldehyde
Formule: C₇H₄ClNO₃
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD08236804
CAS nummer: 58755-57-0