α-Bromo-2-chloro-4-nitrotoluene
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
OR401009-1G OR401009-250MG
APOSOR401009-1GEA 337 EUR
APOSOR401009-1G APOSOR401009-250MG
α-Bromo-2-chloro-4-nitrotoluene
α-Bromo-2-chloro-4-nitrotoluene
Formule: C₇H₅BrClNO₂
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
CAS nummer: 42533-63-1
UN: 3261
ADR: 8,III