2-Chloro-6-nitrobenzaldehyde
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR401012-25G OR401012-5G
APOSOR401012-25GEA 461 EUR
APOSOR401012-25G APOSOR401012-5G
2-Chloro-6-nitrobenzaldehyde
2-Chloro-6-nitrobenzaldehyde
Formule: C₇H₄ClNO₃
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00007204
CAS nummer: 6361-22-4