Methyl-5-iodo-2-methoxybenzoate
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR401043-10G OR401043-1G OR401043-5G
APOSOR401043-10GEA 139 EUR
APOSOR401043-10G APOSOR401043-1G APOSOR401043-5G
Methyl-5-iodo-2-methoxybenzoate
Methyl-5-iodo-2-methoxybenzoate
Formule: C₉H₉IO₃
Smeltpunt: 57…61 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD02683862
CAS nummer: 40757-09-3