2-Iodophenyl isocyanate
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
OR401067-1G OR401067-25G OR401067-5G
APOSOR401067-1GEA 58.4 EUR
APOSOR401067-1G APOSOR401067-25G APOSOR401067-5G
2-Iodophenyl isocyanate
2-Iodophenyl isocyanate
  • May form small amount of sediment.
Formule: C₇H₄INO
MW: 245.02 g/mol
Kookpunt: 245 °C
Dichtheid: 1.891 g/cm³ (25 °C)
Vlampunt: 113 °C
Bewaar temperatuur: Vriezer
MDL Nummer: MFCD00673044
CAS nummer: 128255-31-2
UN: 2206
ADR: 6.1 III