3-Iodophenyl isocyanate
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings:
(No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
|
Gevaar
|
OR401068-1G
OR401068-25G
OR401068-5G
APOSOR401068-1GEA
73
EUR
APOSOR401068-1G
APOSOR401068-25G
APOSOR401068-5G
3-Iodophenyl isocyanate
3-Iodophenyl isocyanate
- May form small amount of sediment.
Formule:
C₇H₄INO Kookpunt: 55 °C/0,23mmHg Dichtheid: 1,86 g/cm³ (25 °C) Vlampunt: 113 °C Bewaar temperatuur: Koelkast |
MDL Nummer:
MFCD00037088 CAS nummer: 23138-56-9 UN: 2206 ADR: 6.1,III |