5-Aminoquinoline 97%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR4011-25G OR4011-5G
APOSOR4011-25GEA 52.6 EUR
APOSOR4011-25G APOSOR4011-5G
5-Aminoquinoline 97%
5-Aminoquinoline
Formule: C₉H₈N₂
Kookpunt: 310 °C
Smeltpunt: 107…109 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00006797
CAS nummer: 611-34-7
EINECS: 210-266-1