6-Bromo-4-methyl-1H-indazole
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR40121-100MG OR40121-1G
APOSOR40121-100MGEA 22 EUR
APOSOR40121-100MG APOSOR40121-1G
6-Bromo-4-methyl-1H-indazole
6-Bromo-4-methyl-1H-indazole
Formule: C₈H₇BrN₂
Bewaar temperatuur: Koelkast
MDL Nummer: MFCD07781476
CAS nummer: 885520-98-9