5-Bromo-1,4-dimethyl-1H-indazole
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR40128-1G OR40128-100MG OR40128-250MG
APOSOR40128-1GEA 316 EUR
APOSOR40128-1G APOSOR40128-100MG APOSOR40128-250MG
5-Bromo-1,4-dimethyl-1H-indazole
5-Bromo-1,4-dimethyl-1H-indazole
Formule: C₉H₉BrN₂
Bewaar temperatuur: Koelkast
MDL Nummer: MFCD12028624
CAS nummer: 1159511-80-4