4-Methyl-1H-indazole-5-boronic acid 96%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
Synoniemen: (4-Methyl-1H-indazol-5-yl)boronic acid
OR40151-500MG OR40151-1G OR40151-5G
APOSOR40151-500MGEA 39.5 EUR
APOSOR40151-500MG APOSOR40151-1G APOSOR40151-5G
4-Methyl-1H-indazole-5-boronic acid 96%
4-Methyl-1H-indazole-5-boronic acid
Formule: C₈H₉BN₂O₂
Bewaar temperatuur: Koelkast
MDL Nummer: MFCD12028644
CAS nummer: 1245816-09-4