3-Amino-6-bromo-2-methylpyridine
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
Synoniemen: 5-Amino-2-bromo-6-methylpyridine, 6-Bromo-2-methylpyridin-3-amine
OR40190-1G OR40190-5G OR40190-10G
APOSOR40190-1GEA 22 EUR
APOSOR40190-1G APOSOR40190-5G APOSOR40190-10G
3-Amino-6-bromo-2-methylpyridine
3-Amino-6-bromo-2-methylpyridine
Formule: C₆H₇BrN₂
Smeltpunt: 110…111 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD03095086
CAS nummer: 126325-47-1