3-Amino-2,6-dibromopyridine
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
Synoniemen: 2,6-Dibromopyridin-3-amine
OR40191-25G OR40191-5G
APOSOR40191-25GEA 62.9 EUR
APOSOR40191-25G APOSOR40191-5G
3-Amino-2,6-dibromopyridine
3-Amino-2,6-dibromopyridine
Formule: C₅H₄Br₂N₂
Smeltpunt: 147…148 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00128862
CAS nummer: 39856-57-0