Ethyl-3-amino-1-methyl-1H-pyrazole-4-carboxylate
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR40195-1G OR40195-5G OR40195-25G
APOSOR40195-1GEA 30.8 EUR
APOSOR40195-1G APOSOR40195-5G APOSOR40195-25G
Ethyl-3-amino-1-methyl-1H-pyrazole-4-carboxylate
Ethyl-3-amino-1-methyl-1H-pyrazole-4-carboxylate
Formule: C₇H₁₁N₃O₂
Smeltpunt: 90…91 °C
Bewaar temperatuur: Koelkast
MDL Nummer: MFCD00101268
CAS nummer: 21230-43-3