4-Bromophthalic acid 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR40201-25G OR40201-100G
APOSOR40201-25GEA 87.6 EUR
APOSOR40201-25G APOSOR40201-100G
4-Bromophthalic acid 98%
4-Bromophthalic acid
Formule: C₈H₅BrO₄
Smeltpunt: 162…164 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00043538
CAS nummer: 6968-28-1