3,5-dDimethylbenzoylchloride
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
OR40202-100G OR40202-250G OR40202-500G
APOSOR40202-100GEA 103 EUR
APOSOR40202-100G APOSOR40202-250G APOSOR40202-500G
3,5-dDimethylbenzoylchloride
3,5-dDimethylbenzoylchloride
Formule: C₉H₉ClO
Kookpunt: 127 °C/20mmHg
Dichtheid: 1,14 g/cm³ (25 °C)
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD02313742
CAS nummer: 6613-44-1
EINECS: 413-010-9
UN: 3265
ADR: 8,II