3-Bromo-2-hydroxypyridine 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
Synoniemen: 3-Bromopyridin-2(1H)-one, 3-Bromopyridin-2-ol, 3-Bromo-2-pyridinol
OR40206-1G OR40206-25G OR40206-5G
APOSOR40206-1GEA 49.7 EUR
APOSOR40206-1G APOSOR40206-25G APOSOR40206-5G
3-Bromo-2-hydroxypyridine 98%
3-Bromo-2-hydroxypyridine
Formule: C₅H₄BrNO
Smeltpunt: 179…189 °C
Bewaar temperatuur: Koelkast
MDL Nummer: MFCD03411569
CAS nummer: 13466-43-8