5-Methylthiazole-4-carboxylic acid 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR40207-1G OR40207-250MG OR40207-5G
APOSOR40207-1GEA 43.8 EUR
APOSOR40207-1G APOSOR40207-250MG APOSOR40207-5G
5-Methylthiazole-4-carboxylic acid 98%
5-Methylthiazole-4-carboxylic acid
Formule: C5H5NO2S
Bewaar temperatuur: Koelkast
MDL Nummer: MFCD06738813
CAS nummer: 120237-76-5
Order Now
Specificaties
Environmentally Preferable