(S)-1-(tert-Butoxycarbonyl)-4-oxopiperidine-2-carboxylic acid 97%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
Synoniemen: (2S)-4-Oxopiperidine-2-carboxylic acid, N-BOC protected, 4-Oxo-L-pipecolinic acid, N-BOC protected, (S)-(-)-1-Boc-4-oxopiperidine-2-carboxylic acid, (S)-1-Boc-4-oxopipecolic acid, (2S)-1-(tert-Butoxycarbonyl)-4-oxopiperidine-2-carboxylic acid
OR40209-1G OR40209-5G
APOSOR40209-1GEA 86.2 EUR
APOSOR40209-1G APOSOR40209-5G
(S)-1-(tert-Butoxycarbonyl)-4-oxopiperidine-2-carboxylic acid 97%
(S)-1-(tert-Butoxycarbonyl)-4-oxopiperidine-2-carboxylic acid
Formule: C₁₁H₁₇NO₅
Smeltpunt: 121…125 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD03094867
CAS nummer: 198646-60-5