(R)-1-Boc-4-Oxopiperidine-2-carboxylic acid 95%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
Synoniemen: (2R)-4-Oxopiperidine-2-carboxylic acid, N-BOC protected, (R)-1-(tert-Butoxycarbonyl)-4-oxopiperidine-2-carboxylic acid
OR40210-1G OR40210-5G
APOSOR40210-1GEA 83.3 EUR
APOSOR40210-1G APOSOR40210-5G
(R)-1-Boc-4-Oxopiperidine-2-carboxylic acid 95%
(R)-1-Boc-4-Oxopiperidine-2-carboxylic acid
Formule: C₁₁H₁₇NO₅
Smeltpunt: 119…124 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD09953681
CAS nummer: 1212176-33-4