3-(2-Thiazolylcarbamoyl)phenylboronic acid 97%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR4022-1G OR4022-500MG
APOSOR4022-1GEA 151 EUR
APOSOR4022-1G APOSOR4022-500MG
3-(2-Thiazolylcarbamoyl)phenylboronic acid 97%
3-(2-Thiazolylcarbamoyl)phenylboronic acid
Formule: C₁₀H₉BN₂O₃S
Smeltpunt: 218…222 °C
Bewaar temperatuur: Koelkast
MDL Nummer: MFCD06659885
CAS nummer: 850567-34-9