6-Bromo-3-chloroisoquinoline 97%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR40220-1G OR40220-250MG
APOSOR40220-1GEA 0 EUR
APOSOR40220-1G APOSOR40220-250MG
6-Bromo-3-chloroisoquinoline 97%
6-Bromo-3-chloroisoquinoline
Formule: C₉H₅BrClN
Bewaar temperatuur: Koelkast
MDL Nummer: MFCD08703290
CAS nummer: 552331-06-3