3-Bromoisoquinoline
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR40221-1G OR40221-250MG
APOSOR40221-1GEA 43.8 EUR
APOSOR40221-1G APOSOR40221-250MG
3-Bromoisoquinoline
3-Bromoisoquinoline
Formule: C₉H₆BrN
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00234479
CAS nummer: 34784-02-6