7-Bromo-3-chloroisoquinoline
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR40228-1G OR40228-250MG
APOSOR40228-1GEA 161 EUR
APOSOR40228-1G APOSOR40228-250MG
7-Bromo-3-chloroisoquinoline
7-Bromo-3-chloroisoquinoline
Formule: C₉H₅BrClN
Bewaar temperatuur: Koelkast
MDL Nummer: MFCD11044699
CAS nummer: 1029720-65-7