1H-Indole-7-carbonitrile 97%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR40232-25G OR40232-5G
APOSOR40232-25GEA 204 EUR
APOSOR40232-25G APOSOR40232-5G
1H-Indole-7-carbonitrile 97%
1H-Indole-7-carbonitrile
Formule: C₉H₆N₂
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00800653
CAS nummer: 96631-87-7