2-Chloropyrimidine-5-carboxylic acid
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR40235-10G OR40235-1G OR40235-5G
APOSOR40235-10GEA 0 EUR
APOSOR40235-10G APOSOR40235-1G APOSOR40235-5G
2-Chloropyrimidine-5-carboxylic acid
2-Chloropyrimidine-5-carboxylic acid
Formule: C₅H₃ClN₂O₂
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD06739036
CAS nummer: 374068-01-6