1H-Pyrrolo[2,3-b]pyridine-5-carboxylic acid 97%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR40241-1G OR40241-5G OR40241-10G
APOSOR40241-1GEA 40.9 EUR
APOSOR40241-1G APOSOR40241-5G APOSOR40241-10G
1H-Pyrrolo[2,3-b]pyridine-5-carboxylic acid 97%
1H-Pyrrolo[2,3-b]pyridine-5-carboxylic acid
Formule: C₈H₆N₂O₂
Bewaar temperatuur: Koelkast
MDL Nummer: MFCD08272240
CAS nummer: 754214-42-1