2,6-Dichloro-4-hydroxypyridine
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR40260-1G OR40260-250MG
APOSOR40260-1GEA 29.2 EUR
APOSOR40260-1G APOSOR40260-250MG
2,6-Dichloro-4-hydroxypyridine
2,6-Dichloro-4-hydroxypyridine
Formule: C₅H₃Cl₂NO
Smeltpunt: 201…202 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00955619
CAS nummer: 17228-74-9