Methyl-2-bromo-5-ethylthiazole-4-carboxylate
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR40280-1G OR40280-250MG
APOSOR40280-1GEA 70.1 EUR
APOSOR40280-1G APOSOR40280-250MG
Methyl-2-bromo-5-ethylthiazole-4-carboxylate
Methyl-2-bromo-5-ethylthiazole-4-carboxylate
Formule: C₇H₈BrNO₂S
Bewaar temperatuur: Koelkast
MDL Nummer: MFCD11706992
CAS nummer: 81569-46-2