Methyl 5-bromo-1,3-benzoxazole-7-carboxylate 95+%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
Synoniemen: Methyl 5-bromobenzo[d]oxazole-7-carboxylate
OR40282-1G OR40282-500MG
APOSOR40282-1GEA 239 EUR
APOSOR40282-1G APOSOR40282-500MG
Methyl 5-bromo-1,3-benzoxazole-7-carboxylate 95+%
Methyl-5-bromo-1,3-benzoxazole-7-carboxylate
Formule: C₉H₆BrNO₃
Smeltpunt: 165…167 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD16140293
CAS nummer: 1221792-83-1