4-Bromo-2-pyridone 99%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
Synoniemen: 4-Bromopyridin-2-ol, 4-bromo-1,2-dihydropyridin-2-one, 4-Bromo-2-hydroxypyridine
OR40285-1G OR40285-5G
APOSOR40285-1GEA 22 EUR
APOSOR40285-1G APOSOR40285-5G
4-Bromo-2-pyridone 99%
4-Bromo-2-pyridone
Formule: C₅H₄BrNO
MW: 174.00 g/mol
Smeltpunt: 201…204 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00234041
CAS nummer: 36953-37-4