2-Hydroxy-4-pyridineboronic acid pinacol ester
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR40294-1G OR40294-250MG OR40294-5G
APOSOR40294-1GEA 275 EUR
APOSOR40294-1G APOSOR40294-250MG APOSOR40294-5G
2-Hydroxy-4-pyridineboronic acid pinacol ester
2-Hydroxy-4-pyridineboronic acid pinacol ester
Formule: C₁₁H₁₆BNO₃
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD11223287
CAS nummer: 1256358-90-3
Order Now
Specificaties
Environmentally Preferable