N-tert-Butyl-4-boronobenzenesulphonamide 97%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
Synoniemen: 4-(tert-Butylsulphamoyl)benzeneboronic acid, (4-(N-(tert-Butyl)sulphamoyl)phenyl)boronic acid
OR4030-1G OR4030-250MG OR4030-5G
APOSOR4030-1GEA 121 EUR
APOSOR4030-1G APOSOR4030-250MG APOSOR4030-5G
N-tert-Butyl-4-boronobenzenesulphonamide 97%
N-tert-Butyl-4-boronobenzenesulphonamide
Formule: C₁₀H₁₆BNO₄S
MW: 257.11 g/mol
Smeltpunt: 128…132 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD06659841
CAS nummer: 208516-15-8