Methyl-2-(benzyloxy)-5-methoxy-3-nitrobenzenecarboxylate 95+%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR40312-1G OR40312-500MG OR40312-5G
APOSOR40312-1GEA 271 EUR
APOSOR40312-1G APOSOR40312-500MG APOSOR40312-5G
Methyl-2-(benzyloxy)-5-methoxy-3-nitrobenzenecarboxylate 95+%
Methyl-2-(benzyloxy)-5-methoxy-3-nitrobenzenecarboxylate
Formule: C₁₆H₁₅NO₆
Smeltpunt: 76…78 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD16140356
CAS nummer: 1221792-98-8