Methyl-4-chloro-3-methoxy-5-nitrobenzenecarboxylate 95+%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR40313-1G OR40313-5G OR40313-25G
APOSOR40313-1GEA 22 EUR
APOSOR40313-1G APOSOR40313-5G APOSOR40313-25G
Methyl-4-chloro-3-methoxy-5-nitrobenzenecarboxylate 95+%
Methyl-4-chloro-3-methoxy-5-nitrobenzenecarboxylate
Formule: C₉H₈ClNO₅
Smeltpunt: 103…105 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD16140357
CAS nummer: 63603-09-8