(2-Chloropyridin-3-yl)acetonitrile 97%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
OR40338-10G OR40338-25G OR40338-5G
APOSOR40338-10GEA 175 EUR
APOSOR40338-10G APOSOR40338-25G APOSOR40338-5G
(2-Chloropyridin-3-yl)acetonitrile 97%
(2-Chloropyridin-3-yl)acetonitrile
Formule: C₇H₅ClN₂
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD09923767
CAS nummer: 101012-32-2
UN: 2811
ADR: 6.1,III