[3-(Methylamino)-4-nitrophenyl]methanol 95+%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Synoniemen: 5-(Hydroxymethyl)-N-methyl-2-nitroaniline
OR40346-1G OR40346-500MG
APOSOR40346-1GEA 541 EUR
APOSOR40346-1G APOSOR40346-500MG
[3-(Methylamino)-4-nitrophenyl]methanol 95+%
[3-(Methylamino)-4-nitrophenyl]methanol
Formule: C₈H₁₀N₂O₃
Smeltpunt: 90…93 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD16622776
CAS nummer: 1228182-77-1