6-Chloro-7-iodo-7-deazapurine 97%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR40353-5G OR40353-1G OR40353-10G
APOSOR40353-5GEA 24.9 EUR
APOSOR40353-5G APOSOR40353-1G APOSOR40353-10G
6-Chloro-7-iodo-7-deazapurine 97%
6-Chloro-7-iodo-7-deazapurine
Formule: C₆H₃ClIN₃
Bewaar temperatuur: Koelkast
MDL Nummer: MFCD09263258
CAS nummer: 123148-78-7