1-Pyreneboronic acid 97%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR40378-5G OR40378-10G
APOSOR40378-5GEA 33.7 EUR
APOSOR40378-5G APOSOR40378-10G
1-Pyreneboronic acid 97%
1-Pyreneboronic acid
Formule: C₁₆H₁₁BO₂
Smeltpunt: 247…251 °C
Bewaar temperatuur: Koelkast
MDL Nummer: MFCD04974062
CAS nummer: 164461-18-1