Methoxyacetyl chloride 95%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
OR40393-100G OR40393-25G
APOSOR40393-100GEA 110 EUR
APOSOR40393-100G APOSOR40393-25G
Methoxyacetyl chloride 95%
Methoxyacetyl chloride
Formule: C₃H₅ClO₂
MW: 108.52 g/mol
Kookpunt: 112…113 °C
Dichtheid: 1.187 g/cm³ (25 °C)
Vlampunt: 35 °C
Bewaar temperatuur: Koelkast
MDL Nummer: MFCD00000728
CAS nummer: 38870-89-2
EINECS: 254-169-2
UN: 2920
ADR: 8+3 II