3-Bromo-5-methoxyaniline 97%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
OR40401-1G OR40401-5G OR40401-25G
APOSOR40401-1GEA 29.2 EUR
APOSOR40401-1G APOSOR40401-5G APOSOR40401-25G
3-Bromo-5-methoxyaniline 97%
3-Bromo-5-methoxyaniline
Formule: C₇H₈BrNO
Smeltpunt: 51…54 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD11878497
CAS nummer: 16618-68-1
UN: 2811
ADR: 6.1,III