5-Bromo-1H-pyrazolo[3,4-b]pyridin-3-amine
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR40403-1G OR40403-250MG OR40403-5G
APOSOR40403-1GEA 29.2 EUR
APOSOR40403-1G APOSOR40403-250MG APOSOR40403-5G
5-Bromo-1H-pyrazolo[3,4-b]pyridin-3-amine
5-Bromo-1H-pyrazolo[3,4-b]pyridin-3-amine
Formule: C₆H₅BrN₄
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD08059261
CAS nummer: 405224-24-0