(2-Amino-1,3-thiazol-5-yl)methanol
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR40405-1G OR40405-250MG OR40405-5G
APOSOR40405-1GEA 228 EUR
APOSOR40405-1G APOSOR40405-250MG APOSOR40405-5G
(2-Amino-1,3-thiazol-5-yl)methanol
(2-Amino-1,3-thiazol-5-yl)methanol
Formule: C₄H₆N₂OS
Kookpunt: 340 °C/760mmHg
Smeltpunt: 102…103 °C
Bewaar temperatuur: Koelkast
MDL Nummer: MFCD06203018
CAS nummer: 131184-73-1