5-Chloro-2-nitrobenzyl alcohol
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR40411-10G OR40411-1G OR40411-25G
APOSOR40411-10GEA 38 EUR
APOSOR40411-10G APOSOR40411-1G APOSOR40411-25G
5-Chloro-2-nitrobenzyl alcohol
5-Chloro-2-nitrobenzyl alcohol
Formule: C₇H₆ClNO₃
Smeltpunt: 77…82 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00007291
CAS nummer: 73033-58-6
EINECS: 277-241-5