2-(Hydroxymethyl)cyclohexanone
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR40419-1G OR40419-250MG OR40419-100MG OR40419-500MG OR40419-2.5G OR40419-5G
APOSOR40419-1GEA 750 EUR
APOSOR40419-1G APOSOR40419-250MG APOSOR40419-100MG APOSOR40419-500MG APOSOR40419-2.5G APOSOR40419-5G
2-(Hydroxymethyl)cyclohexanone
2-(Hydroxymethyl)cyclohexanone
Formule: C₇H₁₂O₂
MW: 128.17 g/mol
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD09414735
CAS nummer: 5331-08-8