5-(2-Chlorophenyl)cyclohexane-1,3-dione
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR40425-1G OR40425-250MG OR40425-500MG OR40425-5G
APOSOR40425-1GEA 250 EUR
APOSOR40425-1G APOSOR40425-250MG APOSOR40425-500MG APOSOR40425-5G
5-(2-Chlorophenyl)cyclohexane-1,3-dione
5-(2-Chlorophenyl)cyclohexane-1,3-dione
Formule: C₁₂H₁₁ClO₂
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD02067868
CAS nummer: 55579-68-5