2-Bromo-m-cresol 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
Synoniemen: 2-Bromo-3-methylphenol
OR40426-25G OR40426-5G OR40426-1G
APOSOR40426-25GEA 304 EUR
APOSOR40426-25G APOSOR40426-5G APOSOR40426-1G
2-Bromo-m-cresol 98%
2-Bromo-m-cresol
Formule: C₇H₇BrO
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD09991797
CAS nummer: 22061-78-5