Anthranilamide
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR4043-100G OR4043-10G OR4043-25G
APOSOR4043-100GEA 32.2 EUR
APOSOR4043-100G APOSOR4043-10G APOSOR4043-25G
Anthranilamide
Anthranilamide
Formule: C₇H₈N₂O
Kookpunt: 300 °C
Smeltpunt: 110…114 °C
Vlampunt: >100 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00007981
CAS nummer: 88-68-6
EINECS: 201-851-2