4,6-Dimethoxypyrimidine-2-carboxylic acid ethyl ester 95+%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR4044-1G OR4044-250MG OR4044-5G
APOSOR4044-1GEA 62.9 EUR
APOSOR4044-1G APOSOR4044-250MG APOSOR4044-5G
4,6-Dimethoxypyrimidine-2-carboxylic acid ethyl ester 95+%
4,6-Dimethoxypyrimidine-2-carboxylic acid ethyl ester
Formule: C₉H₁₂N₂O₄
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD03645366
CAS nummer: 128276-49-3