Triphenylsulphonium chloride 95%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR40449-1G OR40449-5G
APOSOR40449-1GEA 22 EUR
APOSOR40449-1G APOSOR40449-5G
Triphenylsulphonium chloride 95%
Triphenylsulphonium chloride
Formule: (C₆H₅)₃SCl
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00031716
CAS nummer: 4270-70-6